Acido solforico 96% 96, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
MQ100
1.00714.0250
1.00714.1000
1.00714.0250EA
170
EUR
1.00714.0250
1.00714.1000
Acido solforico 96% 96, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Acido solforico
Formula:
H₂SO₄ Peso molecolare: 98.08 g/mol Punto di ebollizione: ∼335 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 10.38 Densità: 1.84 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS Number: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8 II |
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |