Acido solforico 96.00% (±0.15%) in water, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
302070010
302070025
302070011
302070026
302070100
ACRO302070010EA
50.4
EUR
ACRO302070010
ACRO302070025
ACRO302070011
ACRO302070026
ACRO302070100
Acido solforico 96.00% (±0.15%) in water, puro
Acido solforico
Formula:
H₂SO₄ Punto di ebollizione: ∼335 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 10 °C Densità: 1,83 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS Number: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Titration with NaOH | 95.85 to 96.15 % |