Stampa…
Acido solforico 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20700.265EA 12.3 EUR
20700.265 20700.298 20700.243 20700.323 20700.420 20700.290 20700.320 20700.460 20700.550
Acido solforico 95.0-97.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98,08 g/mol
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10,38 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Visualizza i codici
Titolo 95.0 - 97.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Residuo alla combustione Max. 5 ppm
Sostanze riducenti KMnO4 (come SO2) Max. 2 ppm
Cl (Cloruro) Max. 0,2 ppm
NH4 (Ammonio) Max. 2 ppm
NO3 + NO2 (come NO3) Max. 0,2 ppm
PO4 (Fosfato) Max. 0,5 ppm
Ag (Argento) Max. 0,02 ppm
Al (Alluminio) Max. 0,02 ppm
As (Arsenico) Max. 0,005 ppm
Ba (Bario) Max. 0,02 ppm
Be (Berillio) Max. 0,01 ppm
Bi (Bismuto) Max. 0,01 ppm
Ca (Calcio) Max. 0,2 ppm
Cd (Cadmio) Max. 0,02 ppm
Co (Cobalto) Max. 0,01 ppm
Cr (Cromo) Max. 0,02 ppm
Cu (Rame) Max. 0,01 ppm
Fe (Ferro) Max. 0,2 ppm
Ge (Germanio) Max. 0,02 ppm
K (Potassio) Max. 0,05 ppm
Li (Litio) Max. 0,01 ppm
Mg (Magnesio) Max. 0,03 ppm
Mn (Manganese) Max. 0,01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0,02 ppm
Na (Sodio) Max. 0,5 ppm
Ni (Nichel) Max. 0,02 ppm
Pb (Piombo) Max. 0,02 ppm
Sr (Stronzio) Max. 0,02 ppm
Ti (Titanio) Max. 0,02 ppm
Tl (Tallio) Max. 0,02 ppm
V (Vanadio) Max. 0,01 ppm
Zn (Zinco) Max. 0,1 ppm
Zr (Zirconio) Max. 0,02 ppm