Stampa…
Acido solforico 95-97%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20690.442EA 183 EUR
20690.442 20690.511 20690.330 20690.290
Acido solforico 95-97%, GPR RECTAPUR®
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98,08 g/mol
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –7,5 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Visualizza i codici
Titolo 95 - 97 %
Density (20/4) 1.800 - 1.940
Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm
Residuo alla combustione Max. 50 ppm
Cl (Cloruro) Max. 5 ppm
Fe (Ferro) Max. 5 ppm