Stampa…
Acido solforico ≥95%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20685.295EA 28.6 EUR
20685.295 20685.513 20685.330 20685.360
Acido solforico ≥95%, TECHNICAL
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10,38 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Visualizza i codici
Assay Min. 95 %