Acido solforico 95,0 - 98,0% 95.0-98.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95.0-98.0%
CAS No.: 7664-93-9
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid
Density: 1.84
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Acrid
Merck Reference: 14,8974
UN No.: 1830
MDL No.: MFCD00064589
Formula:
H₂SO₄ Punto di ebollizione: ∼335 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 3 °C Densità: 1,84 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS Number: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,8974 |