Stampa…
Acido solforico 96% in water, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
133610010 133610025 133610011 133610026 133610250
ACRO133610010EA 47.1 EUR
ACRO133610010 ACRO133610025 ACRO133610011 ACRO133610026 ACRO133610250
Acido solforico 96% in water, extra puro
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98,08 g/mol
Punto di ebollizione: ∼335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 1,83 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 95 to 98 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.03 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm