Stampa…
Sodio solfato, anidro ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Fornitore: Honeywell Chemicals
71962-1KG 71962-5KG
71962-1KGEA 37.34 EUR
71962-1KG 71962-5KG
Sodio solfato, anidro ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Sodio solfato
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: Na₂SO₄
Punto di ebollizione: 1429 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 884 °C
Densità: 2,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003504
CAS Number: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (130°C) Max. 1 %
pH (5 %, 20°C) 5.0 - 7.5
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Nickel (Ni) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %