Stampa…
Sodio solfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
28111.296EA 50.4 EUR
28111.296 28111.365 28111.260
Sodio solfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio solfato
Formula: Na₂SO₄
Punto di ebollizione: 1429 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 888 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003504
CAS Number: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo Min. 99 %
Metalli pesanti (come Pb) Max. 20 ppm
Fe (Ferro) Max. 20 ppm
Sodio cloruro Max. 0,25 %