Sodio solfato ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
Na₂SO₄ Punto di ebollizione: 1429 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 888 °C Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS Number: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Assay | Min. 98 % |