Stampa…
Sodio solfato, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A19890.0B A19890.0I A19890.36
A19890.0BEA 31 EUR
A19890.0B A19890.0I A19890.36
Sodio solfato, anidro 99%
Sodio solfato
Purity: 99% CAS No.: 7757-82-6 Molecular Formula: Na2O4S Formula Weight: 142.04 Refractive Index: 1.484 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8680 MDL No.: MFCD00003504
Formula: Na₂SO₄
Punto di ebollizione: 1429 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 884 °C
Densità: 2,680
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003504
CAS Number: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 14,8680
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM