Sodio solfato, anidro ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.99%
CAS No.: 7757-82-6
Molecular Formula: Na2O4S
Formula Weight: 142.04
Physical Form: Powder/chunks
Density: 2.680
Refractive Index: 1.4840
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 884°
Merck Reference: 14,8680
MDL No.: MFCD00003504
Formula:
Na₂SO₄ Punto di ebollizione: 1429 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 884 °C Densità: 2,680 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS Number: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 14,8680 |