Sodio solfato ≥99.9955% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
Purity: 99.9955%
CAS No.: 7757-82-6
Molecular Formula: Na2SO4
Formula Weight: 142.04
Physical Form: Powder
Density: 2.680
Refractive Index: 1.484
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 884°
Merck Reference: 14,8680
MDL No.: MFCD00003504
Formula:
Na₂SO₄ Peso molecolare: 142.04 g/mol Punto di ebollizione: 1429 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 884 °C Densità: 2.680 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS Number: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 14,8680 |