Sodio solfato, anidro 99+%, granular ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
354250010
354250025
354250100
ACRO354250010EA
44.3
EUR
ACRO354250010
ACRO354250025
ACRO354250100
Sodio solfato, anidro 99+%, granular ACS
Sodio solfato
Formula:
Na₂SO₄ Punto di ebollizione: >1700 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 884 °C Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS Number: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Appearance | White Granules |
pH | 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Loss on ignition | ≤0.5 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤5 ppm |