Stampa…
Sodio solfato, anidro 99+%, crystalline per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
219260010 219260025 219260100
ACRO219260010EA 36.7 EUR
ACRO219260010 ACRO219260025 ACRO219260100
Sodio solfato, anidro 99+%, crystalline per analisi
Sodio solfato
Formula: Na₂SO₄
Punto di ebollizione: >1700 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 884 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003504
CAS Number: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Loss on ignition ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %