Sodio solfato, anidro 99+%, in polvere per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
Na₂SO₄ Punto di ebollizione: >1700 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 884 °C Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS Number: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Appearance | White Crystalline powder |
pH | 5 to 8 (5 % at 20°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Loss on ignition | ≤0.5 % (800°C) |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |