Litio solfato, anidro ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
44352.14
44352.22
44352.14EA
190
EUR
44352.14
44352.22
Litio solfato, anidro ≥99.99% (metals basis)
Litio solfato
Purity: 99.99%
CAS No.: 10377-48-7
Molecular Formula: Li2SO4
Formula Weight: 109.94
Physical Form: Coarse Powder
Density: 2.22
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00011086
Formula:
Li₂O₄S Peso molecolare: 109,95 g/mol Punto di ebollizione: 1377 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 845 °C Densità: 2,22 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011086 CAS Number: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 14,5541 |