Stampa…
Litio solfato, anidro ≥99.7% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
13404.30 13404.A1 13404.A7
13404.30EA 71 EUR
13404.30 13404.A1 13404.A7
Litio solfato, anidro ≥99.7% (metals basis)
Litio solfato
Purity: 99.7% CAS No.: 10377-48-7 Molecular Formula: Li2SO4 Formula Weight: 109.94 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 2.22 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° Merck Reference: 14,5541 MDL No.: MFCD00011086
Formula: Li₂O₄S
Peso molecolare: 109.95 g/mol
Punto di ebollizione: 1377
Punto di fusione: 845 °C
Densità: 2.22
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011086
CAS Number: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 14,5541