Litio solfato idrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.996%
CAS No.: 10377-48-7
Molecular Formula: Li2O4S.xH2O
Formula Weight: 109.94(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.06
Appearance: White
Melting Point: 130° -H2O
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00011086
Formula:
Li₂O₄S·xH₂O Punto di ebollizione: 1377 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 130 °C (-H₂O) Densità: 2,06 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011086 CAS Number: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 14,5541 |