Stampa…
Litio solfato, anidro 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
218322500 218320010 218320051 218320000
ACRO218322500EA 96.6 EUR
ACRO218322500 ACRO218320010 ACRO218320051 218320000.
Litio solfato, anidro 99%, extra puro
Litio solfato
Formula: Li₂O₄S
Peso molecolare: 109,95 g/mol
Punto di ebollizione: 1377 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 859 °C
Densità: 2,22 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011086
CAS Number: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 12,05569
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Water ≤1 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %