Stampa…
Sodio metabisolfito per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Disolfito di disodio, Sodio bisolfito
223070010 223075000 223070025
ACRO223070010EA 51.5 EUR
ACRO223070010 ACRO223075000 ACRO223070025
Sodio metabisolfito per analisi
Sodio metabisolfito
Formula: Na₂S₂O₅
Peso molecolare: 190,11 g/mol
Punto di fusione: 150 °C (dec.)
Densità: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167602
CAS Number: 7681-57-4
EINECS: 231-548-0
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥58.5 % (SO2)
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %