Stampa…
Sodio solfito 95.0-100.5%, purificato
Fornitore: VWR Chemicals
28126.297EA 40 EUR
28126.297 28126.366 28126.460
Sodio solfito 95.0-100.5%, purificato
Sodio solfito
Formula: Na₂SO₃
Peso molecolare: 126,04 g/mol
Punto di fusione: > 500 °C
Densità: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003503
CAS Number: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Visualizza i codici
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm