Stampa…
Sodio solfito, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06657.0500 1.06657.1000 1.06657.5000 1.06657.9050
1.06657.0500EA 34.8 EUR
1.06657.0500 1.06657.1000 1.06657.5000 1.06657.9050
Sodio solfito, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio solfito
Formula: Na₂SO₃
Peso molecolare: 126,04 g/mol
Punto di fusione: > 500 °C
Densità: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003503
CAS Number: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Visualizza i codici
Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 500 °C (decomposition)
Molar Mass 126.04 g/mol
Bulk Density 1480 kg/m3
Density 2.63 g/cm3 (20 °C)
pH 8.8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)