Stampa…
Sodio solfito, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17933.0C A17933.0E A17933.36
A17933.0CEA 298 EUR
A17933.0C A17933.0E A17933.36
Sodio solfito, anidro 98%
Sodio solfito
Purity: 98% CAS No.: 7757-83-7 Molecular Formula: Na2SO3 Formula Weight: 126.04 Melting Point: 500° dec. Merck Reference: 14,8682 MDL No.: MFCD00003503
Formula: Na₂SO₃
Punto di fusione: >500 °C (dec.)
Densità: 2,633
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003503
CAS Number: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 14,8682