Sodio solfito ≥98.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98.0% min
CAS No.: 7757-83-7
Molecular Formula: Na2SO3
Formula Weight: 126.04
Physical Form: Granular
Density: 2.633
Appearance: White
Melting Point:
Photographic developers, generating SO2, reducing agent (dyes), textile bleaching (antichlor)
Formula:
Na₂SO₃ Punto di fusione: >500 °C (dec.) Densità: 2,633 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003503 CAS Number: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Merck Index: 14,8682 |