Stampa…
Sodio solfito, anidro 98+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
424430010 424430025 424432500
ACRO424430010EA 57.3 EUR
ACRO424430010 ACRO424430025 ACRO424432500
Sodio solfito, anidro 98+% ACS
Sodio solfito
Formula: Na₂SO₃
Peso molecolare: 126.04 g/mol
Punto di fusione: >500 °C (dec.)
Densità: 2.63 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003503
CAS Number: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Free acid Passes test
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Titrable free base ≤0.03 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %