Stampa…
Sodio solfito, anidro 98.5% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
219270010 219270250 219270050 219272500
ACRO219270010EA 57.9 EUR
ACRO219270010 ACRO219270250 ACRO219270050 ACRO219272500
Sodio solfito, anidro 98.5% per analisi
Sodio solfito
Formula: Na₂SO₃
Peso molecolare: 126,04 g/mol
Punto di fusione: >500 °C (dec.)
Densità: 2,63 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003503
CAS Number: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm