Stampa…
Sodio solfito, anidro 97%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
196630010 196630025 196630100
ACRO196630010EA 44.9 EUR
ACRO196630010 ACRO196630025 ACRO196630100
Sodio solfito, anidro 97%, extra puro
Sodio solfito
Formula: Na₂SO₃
Peso molecolare: 126,04 g/mol
Punto di fusione: >500 °C (dec.)
Densità: 2,63 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003503
CAS Number: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric ≥96.0 %
pH 8.5 to 10.5 (5 % solution)
Sodium chloride (NaCl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm