Sodio tiocianato ≥98.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98.0% min
CAS No.: 540-72-7
Molecular Formula: NaSCN
Formula Weight: 81.07
Physical Form: Crystalline/Chunks
Density: 1.74
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-8
Melting Point: 287°
Solubility: Soluble in water, acetone, alcohol
Beilstein Reference: 3594965
Merck Reference: 14,9327
MDL No.: MFCD00011123
Formula:
NaSCN Punto di fusione: 287 °C Densità: 1,74 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011123 CAS Number: 540-72-7 EINECS: 208-754-4 Merck Index: 14,9327 |