Sodio tiocianato 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
196765000
196760025
196762500
ACRO196765000EA
66.8
EUR
ACRO196765000
ACRO196760025
ACRO196762500
Sodio tiocianato 98%, extra puro
Sodio tiocianato
Formula:
NaSCN Punto di fusione: 287 °C Densità: 1,735 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011123 CAS Number: 540-72-7 EINECS: 208-754-4 Merck Index: 13,09401 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (on dried substance) |
Loss on drying | ≤2.5 % |
pH | 5.5 to 7.5 (5 % at 20°C) |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |