Sodio perossidisolfato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
Na₂S₂O₈ Punto di fusione: 100 °C Densità: 2,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003501 CAS Number: 7775-27-1 EINECS: 231-892-1 UN: 1505 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119495975-15 Merck Index: 13,08729 |
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity or alkalinity | Max. 0.01 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 2 ppm |