Sodio perossidisolfato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
Na₂S₂O₈ Punto di fusione: 100 °C Densità: 2,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003501 CAS Number: 7775-27-1 EINECS: 231-892-1 UN: 1505 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08729 |
Assay (iodometric) | ≥ 99.0 % |
Identity | passes test |
Chloride (Cl) | ≤ 0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.003 % |
NH₄ (Ammonium) | ≤ 0.05 % |
Cr (Chromium) | ≤ 0.001 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.0001 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |
Loss on drying (105 °C; 3 hours) | ≤ 0.05 % |