Stampa…
Sodio perossidisolfato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
54100.A1 54100.A7
54100.A1EA 55.7 EUR
54100.A1 54100.A7
Sodio perossidisolfato ≥98%
Sodio perossidisolfato
Purity: 98% CAS No.: 7775-27-1 Molecular Formula: Na2S2O8 Formula Weight: 238.10 Physical Form: Crystalline Density: 2.40 Merck Reference: 14,8656 UN No.: 1505 MDL No.: MFCD00003501
Formula: Na₂S₂O₈
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,40
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003501
CAS Number: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8656