Stampa…
Sodio perossidisolfato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
202020010 202020050 202025000
ACRO202020010EA 75.7 EUR
ACRO202020010 ACRO202020050 ACRO202025000
Sodio perossidisolfato 98+%
Sodio perossidisolfato
Formula: Na₂S₂O₈
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003501
CAS Number: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤0.15 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Total nitrogen ≤0.2 %