Stampa…
Sodio metabisolfito ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
27921.298EA 49.1 EUR
27921.298 27921.367
Sodio metabisolfito ≥97%, GPR RECTAPUR®
Sodio metabisolfito
Formula: Na₂S₂O₅
Punto di fusione: 150 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167602
CAS Number: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm