Sodio metabisolfito, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Disolfito di disodio, Sodio bisolfito
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06528.0100
1.06528.0500
1.06528.1000
1.06528.5000
1.06528.9050
1.06528.0100EA
39.4
EUR
1.06528.0100
1.06528.0500
1.06528.1000
1.06528.5000
1.06528.9050
Sodio metabisolfito, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio metabisolfito
Formula:
Na₂S₂O₅ Peso molecolare: 190,11 g/mol Punto di fusione: 150 °C Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167602 CAS Number: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 REACH: 01-2119531326-45 Merck Index: 12,08784 |
|
Solubility | 650 g/l (20 °C) |
Melting Point | 150 °C (decomposition) |
Molar Mass | 190.11 g/mol |
Bulk Density | 1000 - 1200 kg/m3 |
Density | 2.36 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.0 - 4.8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |