Stampa…
Sodio metabisolfito ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A17351.0C A17351.0E A17351.36
A17351.0CEA 143 EUR
A17351.0C A17351.0E A17351.36
Sodio metabisolfito ≥97%
Sodio metabisolfito
Purity: 97% CAS No.: 7681-57-4 Molecular Formula: Na2O5S2 Formula Weight: 190.10 Odour: Like rotten eggs pH: 3.5-5.0 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,8638 MDL No.: MFCD00167602
Formula: Na₂S₂O₅
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,480
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167602
CAS Number: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 14,8638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM