Sodio metabisolfito ≥97% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97% min
CAS No.: 7681-57-4
Molecular Formula: Na2O5S2
Formula Weight: 190.10
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.480
Appearance: White to pale yellow
Odour: Like rotten eggs
pH: 3.5-5.0
Melting Point:
Formula:
Na₂S₂O₅ Punto di fusione: >300 °C Densità: 1,480 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167602 CAS Number: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 REACH: 01-2119531326-45 Merck Index: 14,8638 |