Stampa…
Sodio metabisolfito (≥58,5% SO₂)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Disolfito di disodio, Sodio bisolfito
33375.36 33375.A3
33375.36EA 32.2 EUR
33375.36 33375.A3
Sodio metabisolfito (≥58,5% SO₂)
Sodio metabisolfito
CAS No.: 7681-57-4 Molecular Formula: Na2S2O5 Formula Weight: 190.10 Physical Form: Granular Density: 1.480 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Odour: Like rotten eggs pH: 3.5-5.0 Melting Point: 300° Solubility: Freely soluble in water, glycerol. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,8638 MDL No.: MFCD00167602
Formula: Na₂S₂O₅
Peso molecolare: 190,11 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,480
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167602
CAS Number: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 14,8638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM