Stampa…
Sodio metabisolfito 97+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Disolfito di disodio, Sodio bisolfito
419580010 419580050 419580025 419582500
ACRO419580010EA 43.6 EUR
ACRO419580010 ACRO419580050 ACRO419580025 ACRO419582500
Sodio metabisolfito 97+% ACS
Sodio metabisolfito
Formula: Na₂S₂O₅
Peso molecolare: 190,11 g/mol
Punto di fusione: 150 °C (dec.)
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167602
CAS Number: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Thiosulphate (S2O3) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %