Stampa…
Sodio metabisolfito, anidro 97%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Disolfito di disodio, Sodio bisolfito
171490025 171490100
ACRO171490025EA 54.5 EUR
ACRO171490025 ACRO171490100
Sodio metabisolfito, anidro 97%, extra puro
Sodio metabisolfito
Formula: Na₂S₂O₅
Peso molecolare: 190,11 g/mol
Punto di fusione: 150 °C (dec.)
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167602
CAS Number: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Thiosulphate (S2O3) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤10 ppm