Sodio ditionito, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sodium hydrosulphite
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
Na₂S₂O₄ Peso molecolare: 174.11 g/mol Punto di fusione: 100 Densità: 2.19 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 101 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011640 CAS Number: 7775-14-6 EINECS: 231-890-0 UN: 1384 ADR: 4.2 II Merck Index: 13,08700 |