Sodio ditionito ≥85%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 85+%
CAS No.: 7775-14-6
Molecular Formula: Na2S2O4
Formula Weight: 174.11
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Merck Reference: 14,8626
UN No.: 1384
MDL No.: MFCD00011640
Formula:
Na₂S₂O₄ Punto di fusione: 52 °C (dec.) Densità: 2,19 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011640 CAS Number: 7775-14-6 EINECS: 231-890-0 UN: 1384 ADR: 4.2,II Merck Index: 14,8626 |