Stampa…
Sodio ditionito ∼ 85% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
169590010 169590020 169590250 169590100
ACRO169590010EA 75 EUR
ACRO169590010 ACRO169590020 ACRO169590250 ACRO169590100
Sodio ditionito ∼ 85% tech.
Sodio ditionito
Formula: Na₂S₂O₄
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Densità: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011640
CAS Number: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Index: 13,08700
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥85 %
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %