Stampa…
Sodio tiosolfato, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
1.06512.2500EA 90.3 EUR
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
Sodio tiosolfato, Supelco®
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 48 °C
Densità: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844