Stampa…
Sodio tiosolfato, anidro, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
0393-2.5KGEA 347 EUR
0393-2.5KG 0393-500G
Sodio tiosolfato, anidro, per analisi
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 48 °C
Densità: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Visualizza i codici
Heavy metals (as Pb) <10 ppm
Insolubles <0.4%
Iron <0.002%
Purity >98.3%
Sulphide <0.0002%