Sodio tiosolfato, anhydrous 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
Purity: 99%
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8694
MDL No.: MFCD00003499
Formula:
Na₂S₂O₃ Peso molecolare: 158.11 g/mol Punto di ebollizione: 100 Punto di fusione: 48 Densità: 1.667 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS Number: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 14,8694 |