Stampa…
Sodio solfuro 90+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
310180100 310180500 310182500
ACRO310180100EA 132 EUR
ACRO310180100 ACRO310180500 ACRO310182500
Sodio solfuro 90+%, puro
Sodio solfuro
Formula: Na₂S
Punto di ebollizione: 174 °C (1013 hPa)
Densità: 1,856 g/cm³ (14 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003498
CAS Number: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
UN: 1385
ADR: 4.2,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08830
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Powder and/or lumps
Titration Iodimetric ≥90.0 %