Stampa…
Lithium sulphide 99,9 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12839.04 12839.09 12839.18 12839.30
12839.04EA 53.2 EUR
12839.04 12839.09 12839.18 12839.30
Lithium sulphide 99,9 Metals basis
Lithium sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 12136-58-2 Molecular Formula: Li2S Formula Weight: 45.95 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 1.66 Appearance: Yellow Odour: Like rotten eggs Melting Point: 900-975° UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00011085
Formula: Li₂S
Peso molecolare: 45.95 g/mol
Punto di ebollizione: 1527
Punto di fusione: 900…975 °C
Densità: 1.66
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011085
CAS Number: 12136-58-2
EINECS: 235-228-1
UN: 3134
ADR: 4.3 II