Stampa…
Sodium perrhenate (68% Re) ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11412.04 11412.09 11412.18
11412.04EA 64.5 EUR
11412.04 11412.09 11412.18
Sodium perrhenate (68% Re) ≥99% (metals basis)
Sodium perrhenate
Purity: 99+% CAS No.: 13472-33-8 Molecular Formula: NaO4Re Formula Weight: 273.19 Physical Form: Crystalline Density: 5.390 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00014231
Formula: NaO₄Re
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 5,390
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014231
CAS Number: 13472-33-8
EINECS: 236-742-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II